Y0001292
Iodixanol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-[Acetyl[3-[[3,5-bis[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]-2-hydroxypropyl]amino]-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
iodixanol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)CNc2c(c(c(c(c2I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)C
InChI
1S/C33H42I6N6O14/c1-12(50)45(29-26(38)20(32(58)43-5-16(54)10-48)23(35)21(27(29)39)33(59)44-6-17(55)11-49)7-13(51)2-40-28-24(36)18(30(56)41-3-14(52)8-46)22(34)19(25(28)37)31(57)42-4-15(53)9-47/h13-17,40,46-49,51-55H,2-11H2,1H3,(H,41,56)(H,42,57)(H,43,58)(H,44,59)
Clave InChI
RREZWVKPVJDLJN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)