Y0001028
Esomeprazole magnesium trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(S)-Omeprazole magnesium trihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
omeprazole
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Mg+2].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C)c4[n-]c5c(n4)ccc(c5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C)c1[n-]c2c(n1)ccc(c2)OC.O.O.O
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;
Clave InChI
VEVZQDGATGBLIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)