Y0000836
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Nitro-2-furaldehyde p-hydroxybenzoylhydrazone
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nifuroxazide
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
InChI key
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)