Y0000581
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
[(3S,4R)-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
paroxetine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](CN(CC2)Cc3ccccc3)CO
InChI
1S/C19H22FNO/c20-18-8-6-16(7-9-18)19-10-11-21(13-17(19)14-22)12-15-4-2-1-3-5-15/h1-9,17,19,22H,10-14H2/t17-,19-/m0/s1
Clave InChI
AELJBFRPEBTCSA-HKUYNNGSSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)