Y0000520
Nevirapine (anhydrous)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Nevirapine, 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nevirapine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)