Y0000328
Azelastine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
azelastine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI key
NLXGCQIEVZYDRS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)