Y0000193
Carteolol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Carteolol monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
carteolol
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H24N2O3.ClH/c1-16(2,3)17-9-11(19)10-21-14-6-4-5-13-12(14)7-8-15(20)18-13;/h4-6,11,17,19H,7-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H
InChI key
FYBXRCFPOTXTJF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)