Merck
W466033
Sigma-Aldrich
DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
≥95%, FG
Sinónimos:
α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, VMA, Vanillomandelic acid, Vanillylmandelic acid, Vanilmandelic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
198.17
Número de FEMA:
4660
Beilstein:
2213227
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número Flavis:
08.134
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
sweet; vanilla
grado:
FG
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sweet; vanilla
cadena SMILES
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)