Merck
W379312
Sigma-Aldrich
D-Ribose
natural sourced
Sinónimos:
D-Ribofuranose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
Número de FEMA:
3793
Número CE:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
odorless
grado:
Halal
Kosher
origen biológico:
corn
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
corn
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
Clave InChI
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)