T1423025
Ticlopidine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ticlopidine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-12(13)9-16-7-5-11-6-8-17-14(11)10-16/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
InChI key
HPUZXEAFETYUCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)