T0891
Tolbutamide
analytical standard
Sinónimos:
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
97.0-103.0%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Clave InChI
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ABCC8(6833) , ALB(213) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , EPHX2(2053) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
mouse ... Ephx2(13850)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)