SMB01381
SAICAriboside
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
Sinónimos:
N-Succinyl-5-aminoimidazole-4-carboxamide Ribose
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
color
white to beige
mp
130-135 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=C(C(N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)=O)N=CN1[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C13H18N4O9/c14-10-7(11(23)16-4(13(24)25)1-6(19)20)15-3-17(10)12-9(22)8(21)5(2-18)26-12/h3-5,8-9,12,18,21-22H,1-2,14H2,(H,16,23)(H,19,20)(H,24,25)/t4-,5+,8+,9+,12+/m0/s1
Clave InChI
XNKLTOHYNRQCLJ-ZZZDFHIKSA-N
Descripción general
Almacenamiento y estabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)