PHR8951
Haloperidol Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-{4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]pphenyl}-1-butanon, Haloperidol Impurity D (PhEur), 4,4′-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]butyrophenone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
haloperidol
Formulario
solid
envase
pkg of 25 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C2(CCN(CC2)CCCC(=O)c3ccc(cc3)N4CCC(CC4)(O)c5ccc(cc5)Cl)O
InChI
1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
Clave InChI
KZKALOHEEHRXFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)