PHR8908
N-Formylkynurenine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, (2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, Tryptophan Impurity E (Eur. Phr.)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
tryptophan
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
[N+H3][C@@H](CC(=O)c1c(cccc1)NC=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Clave InChI
BYHJHXPTQMMKCA-QMMMGPOBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)