PHR3668
Losartan Impurity G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
losartan
envase
pkg of 30MG
bp
360 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Clave InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)