PHR3323
(2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Ibuprofen Impurity F (Ph. Eur.), β-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneethanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propyl alcohol, Ibuprofen alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(C)C1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
IZXWIWYERZDWOA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)