PHR2912
Famotidine Related Compound E
reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
N,N′′′-[Dithiobis(methylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 2,2′-[4,4′-Disulfanediylbis(methylene)bis(thiazole-4,2-diyl)]diguanidine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical secondary standard
reference material
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1269254
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
[s]1c(nc(c1)CSSCc2nc([s]c2)N=C(N)N)N=C(N)N
InChI
1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
Clave InChI
ZWHJVLVEEDAPHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)