PHR2852
Cetirizine Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethanol dihydrochloride, Cetirizine dihydrochloride Impurity G dihydrochloride (PhEur)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1102963
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
cetirizine
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)CCO)c2ccccc2.Cl.Cl
InChI
1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Clave InChI
GBVPOZKTNXLKST-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)