PHR2634
Monosodium Glutamate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Monosodium L-glutamate monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1446600
familia API
monosodium glutamate
Formulario
powder
envase
pkg of 1000 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)