PHR2477
Ibandronate Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, Ibanic acid hydrochloride
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1335428
familia API
ibandronate
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.N(CCCCC)(CCC(=O)O)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
YDWXRULMHQZBEX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)