PHR2350
Asparagine Monohydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Asparagine Monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000305
traceable to USP 1043513
familia API
asparagine
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 300 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)