PHR2244
Uridine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Uridine, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to USP 1707114
API family
uridine
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
mp
163-167 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSapplication for HPLCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.