PHR1972
Acetaminophen Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone oxime
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)