PHR1699
Lutein
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1370804
familia API
lutein
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 3x100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
Clave InChI
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Lutein is an oxygenated derivative of hydrocarbon carotenoids present in dark green and leafy vegetables. It acts as a lipophilic drug (logP 7.8) which is majorly utilized for the prevention of age-related macular degeneration (AMD), cataracts, and other blinding disorders.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)