PHR1567
Gibberellic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Gibberellic acid, GA3, Gibberellin A3
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1291005
familia API
gibberellic acid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
Clave InChI
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Gibberellic Acid is produced because of the metabolism of Gibberella fujikuroi (imperfect stage, Fusarium moniliforme). It is known as a growth substance for plants. Owing to its influence on growth rate as well as morphology of plants, and flower induction, gibberellic acid has been extensively synthesized by chemical and pharmaceutical industries.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)