PHR1348
Saccharin Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Saccharin sodium, Saccharin sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. S0050000
traceable to USP 1607040
familia API
saccharin
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[S]1(=NC(=O)c2c1cccc2)(=O)[O-]
InChI
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)