P2152000
Pivmecillinam hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pivmecillinam
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)C(=O)[C@H]2N=CN3CCCCCC3.Cl
InChI
1S/C21H33N3O5S.ClH/c1-20(2,3)19(27)29-13-28-18(26)15-21(4,5)30-17-14(16(25)24(15)17)22-12-23-10-8-6-7-9-11-23;/h12,14-15,17H,6-11,13H2,1-5H3;1H/t14-,15+,17-;/m1./s1
Clave InChI
UHPXMYLONAGUPC-WKLLBTDKSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)