P0431
Proteose Peptone
Enzymatic hydrolysate
Sinónimos:
Peptone from animal tissue
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine
plant
Nivel de calidad
Formulario
powder
análisis de nitrógeno
10.0-15.5% total
pérdida
≤5% loss on drying
pH
6.6-7.6
aplicaciones
food and beverages
microbiology
cadena SMILES
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.