Documentos clave
NIST8376
Microbial Pathogen DNA Standards for Detection and Identification
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
envase
pkg of 20 × 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
pathogen testing
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)