NIST1738
Zinc-aluminum alloy
NIST® SRM® 1738
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of disk
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminum (Al), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminum (Al), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)