NIST1488
Poly(methyl methacrylate)
NIST® SRM® 1488, 29 K narrow molecular weight distribution
Sinónimos:
PMMA
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
NIST standard reference material
temp. de autoignición
580 °F
envase
pkg of 2 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Formato
single component solution
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Clave InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)