N0850010
Nimodipine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Methoxyethyl 1-methylethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nimodipine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)