N0080000
Naphazoline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
naphazoline
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)