M8010
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate
Powder
Sinónimos:
9,9′-Bis(N-methylacridinium nitrate), Lucigenin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, used as chemiluminescent reagent
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
245-250 °C
solubilidad
acetic acid: 10 mg/mL
fluorescencia
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
Clave InChI
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.