M1053
Motility Test Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
Agar, 5.00 g/L
Sodium chloride, 5.00 g/L
Tryptose, 10.00 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbe id | growth & motility: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.