L5382
Light Green SF Yellowish
crystalline
Sinónimos:
Acid Green 5
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Light Green SF Yellowish, powder or crystals
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
técnicas
titration: suitable
color
dark red to purple
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 10 mg/mL, clear
εmax
>600 at 631-634 nm in water
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)\C(=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O9S3.2Na/c1-3-38(25-27-7-5-9-35(23-27)50(43,44)45)32-17-11-29(12-18-32)37(31-15-21-34(22-16-31)49(40,41)42)30-13-19-33(20-14-30)39(4-2)26-28-8-6-10-36(24-28)51(46,47)48;;/h5-24H,3-4,25-26H2,1-2H3,(H2-,40,41,42,43,44,45,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?