ERMBF432C
Soya DAS-68416-4 GMO standard ERM-BF432
ERM®, certified reference material, nominal 1.0% GMO
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
ERMBF432C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)