ERMAE671
Methylmercury 202Hg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
202Hg
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)