C0650000
Cefadroxil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cefadroxil monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefadroxil
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
InChI key
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)