Merck
A0576
Sigma-Aldrich
Agarosa
Low EEO
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Quality Level
type
Type I-B
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤7% water
ash
≤0.25%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
mp
86.5-89.5  °C
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1800 g/cm2 (1% gel)
≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.12%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose, a natural polymer is obtained from sea algae. This neutral linear polysaccharide is made up of d-galactose and 3,6-anhydro-l-galactose. These are connected alternatively with the help of glycosidic bonds. Agarose has high significance in gel electrophoresis and gel chromatography.
Application
Agarose has been used:
  • to form the photosynthetic slab
  • in comparative study, to compare it with native agar, and agarose of Gracilaria dura
  • to estimate the amino acid concentrations in agarose and agar samples
  • as immobilisation substrates for enzyme immobilisation
  • for separating high molecular weight nucleic acids at low gel concentrations
Biochem/physiol Actions
Agarose is used as bioink due because of its characteristic properties such as, biocompatibility, mechanical strength and gelling ability at low temperature.
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
3D bioprinting cartilage
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery, 277-304 (2018)
Julijana Cvjetinovic et al.
Photoacoustics, 18, 100171-100171 (2020-05-22)
Photoacoustic and fluorescent methods are used intensely in biology and medicine. These approaches can also be used to investigate unicellular diatom algae that are extremely important for Earth's ecology. They are enveloped within silica frustules (exoskeletons), which can be used
Peripheral Nerve Regeneration
Principles of Regenerative Medicine, 1047-1062 (2011)
The `free-flow?biosensor in enzyme inhibition assay
Hatz S and Hall EAH
Sensors and Actuators B, Chemical, 113(2), 700-710 (2006)
Oxygen supply by photosynthesis to an implantable islet cell device
Evron Y, et al.
Hormone and Metabolic Research, 47(01), 24-30 (2015)