91834
BDE No 47
analytical standard
Sinónimos:
2,2′,4,4′-TetraBDE, 2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether, PBDE 47
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
Formato
neat
cadena SMILES
Brc1c(ccc(c1)Br)Oc2c(cc(cc2)Br)Br
InChI
1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
Clave InChI
XYBSIYMGXVUVGY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)