89526
Yeast Extract
micro-agglomerated
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-N, ≥4.5%
nitrogen content, ≥9%
residuo de ign.
≤15%
pérdida
≤8.0% loss on drying
pH
5.8-6.8 (25 °C, 2% in H2O)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
molds
yeasts
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.