87793
4-Methyl-5-(sulfomethylamino)-2-(2-thiazolylazo)benzoic acid
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II), ≥90%
Sinónimos:
TAMB water-soluble, TAMSMB
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥90%
form
powder
quality
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
InChI key
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?