861367
Thymol Blue sodium salt
ACS reagent, Dye content 95 %
Sinónimos:
Thymolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
composición
Dye content, 95%
transparencia de la solución
passes test
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
mp
283-285 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
378 nm (2nd)
590 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c([O-])cc4C
InChI
1S/C27H30O5S.Na/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6;/h7-16,28-29H,1-6H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?