861340
Thionin acetate salt
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
Sinónimos:
3,7-Diamino-5-phenothiazinium acetate, Lauth’s violet
About This Item
Productos recomendados
grado
certified by the Biological Stain Commission
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, ≥85%
técnicas
microbe id | staining: suitable
λmáx.
598 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC([O-])=O.Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
InChI
1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
OWXBIRAFHWASMS-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?