81409
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 70,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~64000
Mp ~67500
Mw ~65000
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability. It may also be used as a good support material to achieve good immobilization, which is the key factor in determining the analytical performance of an assay.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Weathering of Polymers (1983)
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)
Analytical Uses of Immobilized Biological Compounds for Detection, Medical and Industrial Uses (1988)