76952
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
sheet
calidad
LiChropur™
mol peso
192.21 g/mol
técnicas
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?