Merck
74041
Sigma-Aldrich
Sterility Indicator (Steam Sterilization)
suitable for microbiology
Sinónimos:
Spore Strips (for Steam Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Steam Sterilization)
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
These indicators consist of Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips, individually placed into envelopes. Bacillus stearothermophilus is a thermophilic species which can grow at 65°C and above. The spores are highly resistant and are used to monitor autoclave performance. These indicators as specified by U.S. military specification MIL-S-36586 are GMP requirements of U.S. FDA.
Envase
package of 25 strips
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Componentes
Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips (1 mio. spores per strip)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the dimensions (length x width) of the sterility indicator strips?
    1 answer
    1. The strips are packed in a pouch. The dimensions of each pouch (two pouches) are:
      - Length: 79 mm
      - Width: 50 mm
      Within each pouch is the strip bearing spores with the following dimensions:
      - Length: Approximately 34.4 mm
      - Width: 5 mm
      - Thickness: 0.91 mm
      Helpful?
  2. Erfüllt das Produkt DIN EN ISO 11138-3?
    1 answer
    1. This product is measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory. Please see the Quality & Regulatory information under the "ISO certificated and Site Quality Self-Assessments" section in the link below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/iso-certificates.