73105
Glyceryl tributyrate
analytical standard
Sinónimos:
1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.434-1.436
n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
345.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
174 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?