72587
Nitrite ion standard solution
0.01 M NO2-, for ion-selective electrodes
Sinónimos:
Sodium nitrite solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Formulario
solution
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
0.01 M NO2-
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Nota de preparación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)